Wichtige Dokumente
402966
Lithiummetaborat
ACS reagent, ≥98.0%
Synonym(e):
Boric acid lithium salt
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Assay
≥98.0%
98.0-102.0% (ACS specification)
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.004% P compounds
≤0.01% insolubles
Verlust
≤2.0% loss on fusion, 950°C
mp (Schmelzpunkt)
845 °C (lit.)
Schüttdichte
≥0.25 g/mL
Kationenspuren
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤5 ppm
Na: ≤0.005%
Si: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES String
[Li+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li/c2-1-3;/q-1;+1
InChIKey
HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?