Wichtige Dokumente
398098
Iodwasserstoffsäure
contains no stabilizer, ACS reagent, 55%
Synonym(e):
Hydriotic acid
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
55%
55.0-58.0% (ACS specification)
Form
liquid
Enthält nicht
stabilizer
Verunreinigungen
≤0.75% I2
Glührückstand
≤0.01%
bp
127 °C (lit.)
Dichte
1.7 g/mL at 25 °C
Anionenspuren
bromide, chloride (as Cl-): ≤0.05%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
I
InChI
1S/HI/h1H
InChIKey
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
It may be used in the following processes:
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable