752851
Iodwasserstoffsäure
57 wt. %, distilled, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Hydriotic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
distilled
Assay
99.999% trace metals basis
Form
liquid
Konzentration
57 wt. %
bp
127 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
I
InChI
1S/HI/h1H
InChIKey
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable