Merck
225711
Sigma-Aldrich
Salpetersäure
70%, purified by redistillation, ≥99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Aqua fortis, Azotic acid, Hydrogen nitrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
eCl@ss:
38060304
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.999% trace metals basis
70%
Form
liquid
Aufgereinigt durch
redistillation
Farbe
colorless
pH-Wert
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
Dichte
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Salpetersäure wird in der Regel als primäres Reagenz für die Nitrierung von organischen Molekülen verwendet. Es wird auch als stark oxidierendes Mittel bei der organischen Synthese eingesetzt, um oxidative Transformationen durchzuführen.
Anwendung
Salpetersäure wird als Reagenz wie folgt verwendet:
  • Bei der Nitrierung von aromatischen Verbindungen, aromatischen Heterozyklen, Alkenen, aktiven Methylenkohlenstoffen usw.
  • Zur selektiven Oxidation von Organoschwefelverbindungen zu entsprechenden Sulfoxiden mittels eines festen Säurekatalysators
  • Zur Oxidation von Alkoholen, Aldehyden, Estern und Heteroatomen
  • Für Aromatisierungs- und Dehydrierungsreaktionen
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemoselective sulfoxidation by H2O2 or HNO3 using a phosphate impregnated titania catalyst
Bharadwaj SK, et al.
Tetrahedron Letters, 50(27), 3767-3771 (2009)
Quantification of Sodium Accumulation in Arabidopsis thaliana Using Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometery (ICP-OES)
Choi WG and Gilroy S
Bio-protocol, 5(16) (2015)
Trace metal contents of three tricalcium silicate materials: MTA Angelus, Micro Mega MTA and Bioaggregate
Kum KY,et al.
International Endodontic Journal, 47(7), 704-710 (2014)
Nitric Acid
Parker KA, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Nitric acid in the presence of P2O5 supported on silica gel?a useful reagent for nitration of aromatic compounds under solvent-free conditions
Hajipour AR and Ruoho AE
Tetrahedron Letters, 46(48), 8307-8310 (2005)