Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-235-2
Beilstein/REAXYS Number:
112676
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
CC(=O)C1CCOC1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-9-6(5)8/h5H,2-3H2,1H3
InChI key
OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description 99% | description 99% | description 99% |
| assay ≥99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.459 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.473 (lit.) |
| bp 107-108 °C/5 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp 105-107 °C/1 mmHg (lit.) |
| density 1.19 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 1.344 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form powder | form powder | form solid |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?