Wichtige Dokumente
256374
2-Ethoxyethanol
spectrophotometric grade, ≥99%
Synonym(e):
Ethylenglycolmonoethylether, Ethylglycol
About This Item
135 °C
Empfohlene Produkte
Qualität
spectrophotometric grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
3.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
460 °F
Expl.-Gr.
14 %
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
<0.080% water
Abdampfrückstand
<0.001%
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
135 °C
mp (Schmelzpunkt)
−90 °C (lit.)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 305 nm Amax: 0.01
SMILES String
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?