Fortfahren mit
568554
Tri(ethylenglycol)monoethylether
technical grade
Synonym(e):
Ethyltriglykol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2(OCH2CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-978-9
Beilstein/REAXYS Number:
1700466
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
density
1.020 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
WFSMVVDJSNMRAR-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
329800301477447927
description
technical grade
description
98%
description
96%
description
95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.020 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
256 °C (lit.)
bp
120-126 °C/18 mmHg (lit.)
bp
-
bp
98 °C/3.5 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)