Fortfahren mit
16758
Poloxamer 407
purified, non-ionic
Synonym(e):
Poly-(ethylenglykol)-block-poly-(propylenglykol)-block-poly-(ethylenglykol)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
quality
purified
impurities
≤1.0% water
pH
5.0-7.5
solubility
soluble, clear, colorless
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.05 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.3, λ: 280 nm Amax: ≤0..2
suitability
no residue for filter test
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Poloxamer 407 ist ein wasserlösliches, nichtionisches Tensid mit geringer Toxizität und guter Solubilisierungskapazität. Dieses Triblockcopolymer besteht aus einem hydrophoben Rest von Polyoxypropylen (POP), der von zwei hydrophilen Einheiten von Polyoxyethylen (POE) umgeben ist.
Application
Poloxamer 407 wurde wie folgt verwendet:
  • als Inhibitor der Lipoproteinlipase-Aktivität zum Bewerten der Absonderung von hepatischem Lipoprotein mit sehr niedriger Dichte (VLDL)-Triglycerid (TG) bei Mäusen
  • für den VLDL-Absonderungsassay bei Mäusen
  • für die intraperitoneale Injektion in Mäuse durch Lösen in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) für die Triglyceridproduktion in der Leber
Biochem/physiol Actions
Poloxamer 407 (P407) weist oberhalb einer bestimmten Polymerkonzentration und Temperatur reversible Gelierungseigenschaften auf. Poloxamer 407-basierte sterile injizierbare Formulierungen dienen als guter Kandidat für die Arzneimittelabgabe. Thermoresponsive P407-Hydrogele werden verbreitet als Arzneimittelabgabesysteme an die Schleimhaut eingesetzt, da sie Schleimhautmembranen nicht reizen. P407 wird von der US Food and Drug Administration (FDA) als „Hilfsstoff“ für verschiedene Arzneimittelprodukte wie orale Lösungen, Suspensionen und Inhalationsformulierungen bezeichnet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
620351.37112K4894
suitability
no residue for filter test
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-25°C
storage temp.
-
impurities
≤1.0% water
impurities
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol, ≤0.4% total ash, ≤0.75% water, ≤1 ppm ethylene oxide, ≤2 ppm arsenic traces, ≤20 ppm heavy metals, ≤5 ppm dioxan, ≤5 ppm propylene oxide, 50-125 ppm butylhydroxytoluene
impurities
-
impurities
-
solubility
soluble, clear, colorless
solubility
10%, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poloxamer 407
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What does the number in poloxamer-407, 105, 108, etc. stand for?
    1 answer
    1. The numeric suffix in various forms of Poloxamers refers to the mass per mole of polyoxypropylene and the percentage of polyoxyethylene present in that specific compound.
      Helpful?
  4. In poloxamer-407,105, 108 etc. This number stands for?
    1 answer
    1. Poloxamers are block co-polymers that have a basic structure of one central polyoxypropylene core adjoined to two polyoxyethylene side blocks or chains. The numeric suffix designated in various forms of Poloxamers is in reference to the mass per mole of polyoxypropylene and the percentage of polyoxyethylene present within that specific compound.
      See the link below for additional information. Examples can be found in Table 1 on page 2.
      https://nmr.oxinst.com/assets/uploads/MagRes/App%20Notes/X-Pulse/App_Note_3_Poloxamer_Oct_2019.pdf