Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 172,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
3.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
460 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
14 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.407 (lit.), n20/D 1.408
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable |
| format neat | format neat | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade spectrophotometric grade | grade - |
| assay ≥99.8% (GC) | assay - | assay ≥99% | assay 99% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethoxyethanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-80-5
110-80-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?