Wichtige Dokumente
223395
Kupfer(II)-nitrat Hemi(pentahydrat)
ACS reagent, 98%
Synonym(e):
Cupric nitrate hemi(pentahydrate)
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
98.0-102.0% (ACS specification)
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: copper
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
SMILES String
O.O.O.O.O.[Cu++].[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2Cu.4NO3.5H2O/c;;4*2-1(3)4;;;;;/h;;;;;;5*1H2/q2*+2;4*-1;;;;;
InChIKey
IZDJJEMZQZQQQQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Preparation of water/sodium bis(2-ethylhexyl)sulfosuccinate/n-heptane microemulsions (consisting of aqueous core of the reversed micelles some water-soluble salts [CaCl2, Na2HPO4, Cu(NO3)2]).[2]
- As a copper precursor for the preparation of thin films of Cu2ZnSnS4 (CZTS).[3]
- Preparation of 4-methoxypyridine-(pyridine-2,6-dicarboxylato-N,O,O′) copper (II).[4]
- Mechanochemical synthesis of coordination pillared-layer frameworks (CPLs), particularly CPL-1.[5]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?