Wichtige Dokumente
72252
Nickel(II)-nitrat Hexahydrat
puriss. p.a., ≥98.5% (KT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (KT)
Form
crystals or chunks
mp (Schmelzpunkt)
56 °C (lit.)
Dichte
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
InChIKey
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?