Merck
237973
Sigma-Aldrich
Aluminiumnitrat Nonahydrat
ACS reagent, ≥98%
Synonym(e):
Aluminium nitrate
About This Item
Lineare Formel:
Al(NO3)3 · 9H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.24
Qualität
ACS reagent
Assay
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: aluminum
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
pH-Wert
2.5-3.5 (25 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
73 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: 0.005%
Fe: ≤0.002%
K: 0.002%
Mg: 0.001%
Na: 0.005%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChIKey
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Aluminiumnitrat-Nonahydrat ist ein Aluminiumsalz, das durch Lösen von Aluminium oder Aluminiumhydroxid in verdünnter Salpetersäure hergestellt werden kann. Es wird zur Herstellung von Isolationspapier, Transformatorkern-Beschichtungen und Kathodenstrahlröhren-Heizelementen verwendet.
Anwendung
Aluminiumnitrat-Nonahydrat kann als Katalysator für folgende Synthesen verwendet werden:
  • β-Aminocarbonylverbindungen über eine Eintopf-Mannich-Reaktion.
  • Bis(indolyl)methane über elektrophile Substitutionsreaktion von Indolen mit aromatischen Aldehyden.
  • 3,4-Dihydropyrimidinone über eine lösungsmittelfreie Biginelli-Reaktion.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfach wiederzugewinnen durch unkomplizierte Phasentrennung
  • Wiederverwendbar ohne merklichen Verlust der katalytischen Aktivität
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mechanism of thermal decomposition and ?-pyrolysis of aluminum nitrate nonahydrate [Al (NO3)3? 9H2O].
El-Shereafy E, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 237(1-2), 183-186 (1998)
Okada et al.
Journal of colloid and interface science, 219(1), 195-200 (1999-10-21)
Amorphous aluminosilicate xerogels with various chemical compositions were prepared by coprecipitation, and their surface acidity and hydrophilicity were investigated by NH(3) gas temperature programed desorption (TPD), water vapor adsorption-desorption isotherms, and (27)Al magic angle spinning nuclear magnetic resonance (MAS NMR).
Preparation of mullite fibers from aluminum isopropoxide-aluminum nitrate-tetraethylorthosilicate solutions by sol-gel method.
Song KC.
Materials Letters, 35(5), 290-296 (1998)
Effect of preparation conditions on the porous properties of coprecipitated Al2O3-SiO2 xerogels synthesized from aluminium nitrate nonahydrate and tetraethylorthosilicate.
Okada K, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 37(3), 355-364 (2000)
Macro-micro relationship in nanostructured functional
Composites
Zanotto A, et al.
Express Polymer Letters, 6(5), 410-416 (2012)