Merck
221090
Sigma-Aldrich
Quecksilber(II)-iodid
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Quecksilber(II)-iodid
About This Item
Lineare Formel:
HgI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.40
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Assay
≥99.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: mercury
Verunreinigungen
≤0.05% soluble Hg salts
bp
354 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
259 °C (lit.)
Löslichkeit
potassium iodide solution: passes test
Kationenspuren
Hg+: ≤0.1%
SMILES String
I[Hg]I
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Red mercuric oxide possesses the ability to detect high energy radiation (X- and γ-rays) and is used in nuclear radiation detectors.[1][2]
Anwendung
Mercury(II) iodide may be used in the preparation of the following:
  • mercury(II) acetate[3]
  • di­iodo­bis(1-methyl-1,3-imidazolium-2-thiol­ato-S)­mercury(II)[4]
  • [Hg2(L)(I)4] and [(L′)Hg(μ-I)2HgI2]n (L = N, N′-bis(phenyl(pyridin-2-yl)methylene)propane-1,2-diamine, L′ = N-(phenyl(pyridin-2-yl)methylene)propane-1,2-diamine)[5]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Preliminary results on mercuric iodide nuclear radiation detectors.
Ponpon JP, et al.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 119, 197-198 (1974)
Mercuric iodide for room temperature radiation detectors. Synthesis, purification, crystal growth and defect formation.
Piechotka M.
Materials Science & Engineering. R, Reports : A Review Journal, 18(1), 1-98 (1997)
Syntheses, Characterization, and Crystal Structures of a Dinuclear Complex and Coordination Polymer of Mercury (II) with Schiff Base Ligands containing N3 and N4 Donors.
Abedi M, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 640(11), 2193-2197 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 637-637 (1994)
Diiodobis (1-methyl-1, 3-imidazolium-2-thiolato-S) mercury (II).
Pavlovic G, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 56(7), 801-803 (2000)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf