Merck
216674
Sigma-Aldrich
Silberacetat
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Essigsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOAg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.91
Beilstein:
3595636
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
powder or chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: silver
SMILES String
CC(O[Ag])=O
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Wird für ein neuartiges Herstellungsverfahren von hochreflektierenden, leitenden, versilberten Polymerfilmen benutzt. Ist außerdem ein wirksamen Katalysator für Cykloadditionsreaktionen von Isocyanoacetaten mit einer Reihe von Alkenen.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
cis-Hydroxylation of a synthetic steroid intermediate with iodine, silver acetate and wet acetic acid.
Woodward RB and Brutcher Jr FV.
Journal of the American Chemical Society, 80(1), 209-211 (1958)
Study of thermal decomposition of silver acetate.
Logvinenko V, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 90(3), 813-816 (2007)
Silver acetate catalysed cycloadditions of isocyanoacetates.
Grigg R, et al.
Tetrahedron, 55(7), 2025-2044 (1999)
Chemistry of Materials, FL501-FL501 (1999)
Grigg, R. et al.
Tetrahedron, 55, 2025-2025 (1999)