Wichtige Dokumente
238287
1-Iodhexan
contains copper as stabilizer, ≥98%
Synonym(e):
Hexyliodid
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
179-180 °C (lit.)
Dichte
1.437 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
SMILES String
CCCCCCI
InChI
1S/C6H13I/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
InChIKey
ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?