Merck
221163
Sigma-Aldrich
Silber(I)-Oxid
ReagentPlus®, 99%
Größe auswählen
10 G
€ 118,00
50 G
€ 467,00
250 G
€ 1.580,00
1 KG
€ 2.670,00
€ 118,00
Voraussichtliches Versanddatum18. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 118,00
50 G
€ 467,00
250 G
€ 1.580,00
1 KG
€ 2.670,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ag2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.74
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
99%
Form:
powder or chunks
€ 118,00
Voraussichtliches Versanddatum18. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
powder or chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: silver
SMILES String
[Ag]O[Ag]
InChI
1S/2Ag.O
InChIKey
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Silber(I)-oxid kann zur Vermittlung der folgenden Prozesse eingesetzt werden:
  • Selektive Monoalkylierung von symmetrischen Diolen in Gegenwart von Alkylhalogenid.[1]
  • Palladium-katalysierte Kreuzkupplung von Aryl- und Alkenylsilanolen mit organischen Halogeniden.[2]
  • Palladium-katalysierte Reaktion von Aryl- und Alkenylhalogeniden mit terminalen Alkynen zur Bildung von arylierten bzw. alkenylierten Alkynen.[3]
Vermittelt die Monoprotektion symmetrischer Diole mit Alkylhalogeniden mit guter bis ausgezeichneter Ausbeute.[4]
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Highly selective silver (I) oxide mediated monoprotection of symmetrical diols
Bouzide A and Sauve G.
Tetrahedron Letters, 38(34), 5945-5948 (1997)
A New Transformation of Silanols. Palladium-Catalyzed Cross-Coupling with Organic Halides in the Presence of Silver (I) Oxide
Hirabayashi K, et al.
Organic Letters, 1(2), 299-302 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 90-90 (1994)
Non-Sonogashira-type palladium-catalyzed coupling reactions of terminal alkynes assisted by silver (I) oxide or tetrabutylammonium fluoride.
Mori A, et al.
Organic Letters, 2(19), 2935-2937 (2000)
Abderrahim Bouzide et al.
Organic letters, 4(14), 2329-2332 (2002-07-06)
[reaction: see text] The reaction of symmetrical diols and oligo(ethylene glycol)s with a stoichiometric amount of p-toluenesulfonyl chloride in the presence of silver(I) oxide and a catalytic amount of potassium iodide led selectively to the monotosylate derivatives in high yields.