209139
Silbernitrat
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Salpetersäure Silber(I)-salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
5.8 (vs air)
Assay
≥99.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: silver
Klarheit der Lösung
passes test
Verunreinigungen
Free acid, passes test
≤0.01% not HCl pptd.
mp (Schmelzpunkt)
212 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤2 ppm
Pb: ≤0.001%
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Für die Friedel-Crafts-Acylierung von Benzol-Derivaten zur Synthese der entsprechenden Ketone.
- Bei der hydrolytischen Oxidation von Organosilanen zur Produktion von Wasserstoff.
Es kann zur Herstellung von einigen gestützten Säurekatalysatoren für verschiedene organische Transformationen genutzt werden. Zum Beispiel:
- Ein AgNO3-SiO2 basierter Katalysator wird zur Dearomatisierung der Spirocyclisierung verwendet.
- Ein Polyanilin-AgNO3-PTSA(para-Toluolsulfonsäure)-Katalysator dient zur Synthese von anti-β-Aminoketonen über die Dreikomponenten-Mannich-Reaktion von aromatischen Aldehyden, aromatischen Aminen und Cyclohexanon.
AgNO3 wird auch als Vorläufersalz für die Synthese von Silbernanopartikeln verwendet.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable