Wichtige Dokumente
216232
Natriumpersulfat
reagent grade, ≥98%
Synonym(e):
Natriumperoxodisulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder, crystals or granules
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChIKey
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Für die radikalische Kaskadencyclisierung von 2-Alkenylbenzonitrilen und Natriumarylsulfinaten zur Synthese von sulfonierten Indenonen.
- Bei der siliziumdioxidgestützten aluminiumchloridkatalysierten Baeyer-Villiger-Oxidation von cyclischen und acyclischen Ketonen zu Lactonen oder Estern.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?