Fortfahren mit
906743
Natriumpersulfat
free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, ≥98%
Synonym(e):
Natriumperoxodisulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2S2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.10
UNSPSC Code:
12352120
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98%
Grade:
reagent grade
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Redi-Dri
assay
≥98%
form
powder
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Application
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7188971889S6172
description
free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, ≥98%
description
BioUltra, ≥99%
description
BioUltra, ≥99%
description
BioXtra, ≥99%
form
powder
form
crystals
form
crystals
form
-
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
-
product line
Redi-Dri
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
BioXtra
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumpersulfat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)