Wichtige Dokumente
13204
β-tri-Calcium-phosphat
puriss. p.a., ≥98% β-phase basis (unsintered powder)
Synonym(e):
β-TCP, β-Tricalciumphosphat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥98% β-phase basis (unsintered powder)
Form
powder
Verunreinigungen
≤250 mg/kg total sulfur (as SO4) (ICP)
≤50 mg/kg total heavy metals (as lead)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/L
Kationenspuren
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Hg: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES String
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
InChIKey
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Ungesintertes niedrigkristallines Hydroxylapatit nach Sintern bei 1100°C:
hochkristallines beta-Tricalcium-phosphat;
ß-TCP: >98% (durch Röntgenbeugungsanalyse)
andere Ca-P Phasen als Hydroxylapatit, a-TCP und Pyrophosphat <2.0%
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?