Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 244,00 |
25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 712,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
mp
1670 °C
density
3.14 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
InChI key
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohmaterialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Legal Information
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung