Fortfahren mit
C3161
Calciumphosphat tribasisch
BioReagent, suitable for plant cell culture, powder
Synonym(e):
Calciumhydroxyphosphat, Dreibasisches Kalziumphosphat, HAp, Hydroxylapatit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[Ca5(OH)(PO4)3]x
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
502.31
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
EC Number:
235-330-6
MDL number:
Form:
powder, solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder, solid
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
1100 °C (lit.)
application(s)
agriculture
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChI key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Application
Calcium phosphate tribasic (C3161) is plant cell culture tested (0.2 mg/ml) and is appropriate for use in plant cell culture experiments. Calcium phosphate tribasic is utilized to engineer new biomaterials for applications such as bone grafts and fillers.
Preparation Note
Precipitated to reduce trace impurities.
Other Notes
Approx. Ca10(PO4)6(OH)2
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C5267677418693863
form
powder, solid
form
solid
form
nanopowder, solid
form
nanopowder, solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
1100 °C (lit.)
mp
1100 °C (lit.)
mp
1100 °C (lit.)
mp
1100 °C (lit.)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumphosphat tribasisch
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)