Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 115,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 271,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
core: calcium
concentration
34.0-40.0% Ca
mp
1100 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChI key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 34.0-40.0% Ca basis | description nanopowder, <200 nm particle size (BET), contains 5 wt. % silica as dopant, synthetic | description powder, synthetic | description nanoparticles, dispersion, 10 wt. % in H2O, <200 nm particle size (BET) |
| form solid | form solid, nanopowder | form powder, solid | form dispersion, nanoparticles |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 1100 °C (lit.) | mp 1100 °C (lit.) | mp 1100 °C (lit.) | mp - |
| concentration 34.0-40.0% Ca | concentration - | concentration - | concentration 10 wt. % in H2O |
| reaction suitability core: calcium | reaction suitability core: calcium | reaction suitability - | reaction suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumphosphat tribasisch
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?