900204
Hydroxylapatit
powder, 5 μm
Synonym(e):
Apatite hydroxide, Hydroxylapatite
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Particle size: <5.0 μm ± 1.0 μm
Total Heavy Metals: ≤20 ppm
Qualitätsniveau
Form
powder
Oberflächenbereich
≥80 m2/g
Partikelgröße
5 μm
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChIKey
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable