Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
Suprasil® quartz
manufacturer/tradename
Hellma 178.710-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
aperture center H
15 mm , aperture
chamber volume
80 μL
pathlength
10 mm
detection method
photometric
General description
2 Fenster, Apertur
Apertur 3 mm Durchmesser
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hellma® Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?