Merck
Z805963
Hellma® demontierbare Küvette
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.1 ± 0.005 mm, chamber volume 26 μL
Synonym(e):
Demountable optical cells
Größe auswählen
1 EA
€ 305,00
€ 305,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 305,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
€ 305,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Materialien
Suprasil® quartz
Hersteller/Markenname
Hellma (106-QS)
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B
45 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
26 μL
Weglänge
0.1 ± 0.005 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
cells with detachable windows, rectangular cells
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Larissa Smulders et al.
International journal of molecular sciences, 21(17) (2020-08-23)
HspA1A, a molecular chaperone, translocates to the plasma membrane (PM) of stressed and cancer cells. This translocation results in HspA1A's cell-surface presentation, which renders tumors radiation insensitive. To specifically inhibit the lipid-driven HspA1A's PM translocation and devise new therapeutics it