Merck
790404C
Avanti
18:1 DGS-NTA(Ni)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-Di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiessigsäure)succinyl] (Nickelsalz); DOGS NTA
Größe auswählen
5 MG
€ 135,00
10 MG
€ 339,00
25 MG
€ 478,00
€ 135,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 135,00
10 MG
€ 339,00
25 MG
€ 478,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C53H93N2O15Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1057.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 135,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (nickel salt), chloroform
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (790404C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (790404C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (790404C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL (790404C-10mg)
10 mg/mL (790404C-25mg)
5 mg/mL (790404C-5mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
18:1 DGS-NTA(Ni) wird für die Herstellung von Liposomen eingesetzt.[1]
Verpackung
Versiegelte 5-mL-Klarglas-Ampulle (790404C – 10 mg)
Versiegelte 5-mL-Klarglas-Ampulle (790404C – 25 mg)
Versiegelte 5-mL-Klarglas-Ampulle (790404C – 5 mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chimeric antigen receptors that trigger phagocytosis
Morrissey MA
eLife (2018)
Hao Zhang et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 10(6), M110-M110 (2011-03-23)
Her4 is a transmembrane receptor tyrosine kinase belonging to the ErbB-EGFR family. It plays a vital role in the cardiovascular and nervous systems, and mutations in Her4 have been found in melanoma and lung cancer. The kinase domain of Her4
Elizabeth M Wilson-Kubalek et al.
Methods in enzymology, 481, 45-62 (2010-10-05)
Helical protein arrays offer unique advantages for structure determination by cryo-electron microscopy (cryo-EM). A single image of such an array contains a complete range of equally spaced molecular views of the underlying protein subunits, which allows a low-resolution, isotropic three-dimensional
John Monsey et al.
The Journal of biological chemistry, 285(10), 7035-7044 (2009-12-22)
Her4 (ErbB-4) and Her2/neu (ErbB-2) are receptor-tyrosine kinases belonging to the epidermal growth factor receptor (EGFR) family. Crystal structures of EGFR and Her4 kinase domains demonstrate kinase dimerization and activation through an allosteric mechanism. The kinase domains form an asymmetric
Anthony L Shrout et al.
Biochemistry, 42(46), 13379-13385 (2003-11-19)
Transmembrane receptors in the signaling pathways of bacterial chemotaxis systems influence cell motility by forming noncovalent complexes with the cytoplasmic signaling proteins to regulate their activity. The requirements for receptor-mediated activation of CheA, the principal kinase of the Escherichia coli