Merck
Z804487
Hellma® Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 18 μL
Größe auswählen
1 EA
€ 547,00
€ 547,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 547,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
€ 547,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
optical glass
Hersteller/Markenname
Hellma 178.712-OS
Parameter
320-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
H × B × T
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Öffnung H
8.5 mm
Kammervolumen
18 μL
Weglänge
10 mm
Allgemeine Beschreibung
2 Fenster, Apertur
2 polished windows; Compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes (outside diam. 1.9 mm, inside diam. 1.1 mm, 500 mm long)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)