Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Hellma
®
Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen
Products
Produktkategorie
cuvettes (14)
Hersteller
Durchmesser (mm)
Höhe (mm)
Volumen (µl)
Detektionsmethode
Verfahren
Produkte filtern
Showing 1-14 of 14
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Z626988
Hellma
®
Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 390 μL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z601004
Hellma
®
Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 80 μL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z626996
Hellma
®
Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 390 μL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z626929
Hellma
®
Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 62 μL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z626953
Hellma
®
Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 195 μL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z626937
Hellma
®
Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 124 μL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z804363
Hellma
®
Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen,
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 30 μL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z801550
Hellma
®
Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen,
High Performance Quartz Glass, pathlength 0.1 mm, spectral range 200-2500 nm, chamber volume 6.2 μL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z801666
Hellma
®
Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.2 mm, chamber volume 12.4 μL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z804487
Hellma
®
Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen,
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 18 μL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z802174
Hellma
®
Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 120 μL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z802212
Hellma
®
Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 2250 μL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z801763
Hellma
®
Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.5 mm, chamber volume 31 μL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z804703
Hellma
®
Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 18 μL