Merck
Z626937
Hellma® Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 124 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
Suprasil® quartz
Hersteller/Markenname
Hellma 170.700-QS
Parameter
200-2,500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
124 μL
Weglänge
2 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
Apertur 17.5 mm × 3.5 mm rechteckig
2 Fenster, Apertur
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.