Merck
Z414514
Sigma-Aldrich
Aldrich® Einhals-Rundkolben
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
Größe auswählen
1 EA
€ 54,00
12 EA
€ 565,00
€ 54,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 54,00
12 EA
€ 565,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 54,00
Check Cart for Availability
Materialien
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 12
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
AD
105 mm
Kapazität
500 mL
Anwendung
Aldrich® single-neck round-bottom flask has been used in the synthesis of gold nanoparticles.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)