Merck
Z231754
Duran® Kristallisierschalen
capacity 900 mL
Synonym(e):
213135409
Größe auswählen
10 EA
€ 273,00
€ 273,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 273,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
€ 273,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
cylindrical
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213135409
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
900 mL
Schalendurchm.
140 mm
Allgemeine Beschreibung
Zylindrische Schalen ohne Ausguss; aus Duran, Typ 3.3 für maximale chemische und thermische Resistenz; entsprechend DIN 12337.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)