Yes, Aldrich single-neck round-bottom flask, Z414484 is made of borosilicate glass.
Z414484
Aldrich® Einhals-Rundkolben
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
Größe auswählen
€ 41,40
Größe auswählen
About This Item
€ 41,40
Empfohlene Produkte
Materialien
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 12
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
AD
50 mm
Kapazität
50 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC-
Is the Aldrich single-neck round-bottom flask item Z414484 made of borosilicate glass?