Wichtige Dokumente
Y0001013
Ferulasäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
trans-Ferulasäure, trans-4-Hydroxy-3-methoxy-zimtsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ferulic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
168-172 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChIKey
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)