Wichtige Dokumente
Y0000810
Acemetacin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(4-Chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-essigsäure-carboxymethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
acemetacin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2n(c(C)c(CC(=O)OCC(O)=O)c2c1)C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H18ClNO6/c1-12-16(10-20(26)29-11-19(24)25)17-9-15(28-2)7-8-18(17)23(12)21(27)13-3-5-14(22)6-4-13/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,24,25)
InChIKey
FSQKKOOTNAMONP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)