Merck
GSK5305
Supelco
4-AMINOPHENOL
Größe auswählen
GSK5305-1G
€ 7,60
€ 7,60
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
GSK5305-1G
€ 7,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
€ 7,60
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)