109428
4-Hydroxyantipyrin
99%
Synonym(e):
4-Hydroxy-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on, NSC 174055
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
184-186 °C (lit.)
SMILES String
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C11H12N2O2/c1-8-10(14)11(15)13(12(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,14H,1-2H3
InChIKey
SKVPTPMWXJSBTF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable