Wichtige Dokumente
Y0000811
Acemetacin Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Chlorbenzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
acemetacin
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
238-241 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
460.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
238 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)