Fortfahren mit
222461
Murexid
ACS reagent
Synonym(e):
5,5′-Nitrilodibarbitursäure Monoammoniumsalz, Ammoniumpurpurat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8N6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.19
EC Number:
221-266-6
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
56085
Beilstein/REAXYS Number:
3831445
€ 57,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λmax
525 nm
suitability
passes test for complexometric indicator
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
N.OC1=C(\N=C2\C(=O)NC(=O)NC2=O)C(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C8H5N5O6.H3N/c14-3-1(4(15)11-7(18)10-3)9-2-5(16)12-8(19)13-6(2)17;/h(H2,10,11,14,15,18)(H3,12,13,16,17,19);1H3
InChI key
LJYRLGOJYKPILZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Murexide is the ammonium salt of purpuric acid that appears as a slightly reddish-purple powder and is soluble in water. It is mainly used as an indicator for complexometric titrations to measure water hardness and as a colorant/pigment in the dye industry.
Application
Murexide is used for the histochemical staining of calcium in the skeleton. It is suitable for staining the hemijaws for dental caries scoring.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.06161M8256860891
Murexid (ammonium purpurate) metal indicator ACS
Supelco
1.06161
Murexid
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
indicator grade
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
suitability
passes test for complexometric indicator
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Murexid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)