Y0000572
Etidronat Dinatrium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Hydroxyethane-1,1-bisphosphonic acid disodium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
etidronate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O)C([P](=O)([O-])O)(O)C
InChI
1S/C2H8O7P2.2Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
GWBBVOVXJZATQQ-UHFFFAOYSA-L
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)