Fortfahren mit
54342
Etidronsäure Monohydrat
≥95.0% (T)
Synonym(e):
(1-Hydroxyethyliden)-bisphosphonsäure Monohydrat, 1-Hydroxy-ethylidendiphosphonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H8O7P2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-552-8
MDL number:
Assay:
≥95.0% (T)
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (T)
SMILES string
O.CC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8O7P2.H2O/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);1H2
InChI key
KKNZXUHBWLPUFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Etidronic acid monohydrate also known as 1-hydroxyethylidenediphosphonic acid (HEDP) is an organophosphonic acid that can be used to surface functionalize NaY molecular sieves. HEDP/NaY can be used as a catalyst for n-butyl acetate production via esterification.
It can be also employed as a chelating agent in the synthesis of metal-ligand complexes.
Other Notes
Powerful complexing agent
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H67735286551835
description
≥95.0% (T)
description
60% aqueous solution
description
≥98.0% (T)
description
≥96.0% (T)
assay
≥95.0% (T)
assay
55.0 -65.0%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥96.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)