Wichtige Dokumente
1268513
USP
Etidronatdinatrium-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Natriumphosphit dibasisch Pentahydrat, di-Natriumhydrogenphosphit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
etidronate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])[O-]
InChI
1S/2Na.HO3P.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;1H;5*1H2/q2*+1;-2;;;;;
InChIKey
FBKBMXXJECMLCQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Etidronate Disodium
- Etidronate Disodium Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)