Merck
W584649
Sigma-Aldrich
Cocoa extract
synthetic blend, FG
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Qualität
FG
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
Form
liquid
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cocoa
Anwendung
Ingredients Declaration
Ingredient: Natural Cocoa Extract > 65%; Flavoring Substances > 20%; Caramel E150a > 10% (color); MPG > 6% (carrier); Water < 0.5% (carrier); Ethanol <0.004%(carrier)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)