Fortfahren mit
F5631
Fucoidan aus Fucus vesiculosus
Crude
Synonym(e):
Fucoidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 364,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 721,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 364,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
algae (Fucus Vesiculosus)
Quality Segment
form
powder
quality
Crude
color
light yellow to brown
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to brownish-yellow
cation traces
Ca: ≤1%, Na: ≤ 8% (ICP)
storage temp.
room temp
General description
Fucoidan ist ein fucosereiches, sulfiertes Polysaccharid, das aus verschiedenen Braunalgenspezies isoliert wird.
Application
Fucoidan from Fucus vesiculosus may be used as a biological response modifier and as a potential therapeutic agent with a wide range of biological activities. It may be used to study its pharmacokinetics, safety, efficacy and methods of delivery as a potential anticancer, anti-immune and anti-inflammatory agent. Fucoidan may be used to assess its potential and formulations for tissue engineering applications.
Biochem/physiol Actions
Studien an Fucoidan zeigten, dass es ein breites Spektrum an biologischen Wirkungen aufweist, einschließlich Antitumor- und antiangogene Wirkungen, immunmodulierende, entzündungshemmende, gerinnungshemmende, antithrombotische und antioxidative Wirkungen. Fucoidan induziert die Makrophagenaktivierung, die anschließend mitogenaktivierte Proteinkinasen (MAPK) aktiviert und zur natürlichen Proliferation von Killerzellen führt. Fucoidan agiert als nicht selektiver Selektinblocker, induziert die Apoptose und unterdrückt die Angiogenese.
Preparation Note
Prepared by a modification of the method of Black, W.A.P., et al., J. Sci. Food Agri., 3, 122 (1952).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F8190F8315F8065
biological source
algae (Fucus Vesiculosus)
biological source
algae (Fucus Vesiculosus)
biological source
algae (Undaria pinnatifida)
biological source
algae (Macrocystis pyrifera)
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to brownish-yellow
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 10 mg/mL, colorless to faintly yellow
solubility
water: 10 mg/mL, clear to hazy, colorless to very faintly brown
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
color
light yellow to brown
color
light yellow
color
white to off-white
color
white to brown
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fucoidan aus Fucus vesiculosus
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the solubility of Product F5631, Fucoidan from Fucus vesiculosus?
    1 answer
    1. The F5631 is water-soluble. It is tested for solublity in water at 10mg/mL; this yields a clear to hazy, yellow to amber solution.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Is there information about the structure of Product F5631, Fucoidan from Fucus vesiculosus?
    1 answer
    1. In general, fucoidin is a branched polymer of L-fucose monosulfate joined predominately by 1,2 linkages. Fucoidin is also known in the literature as fucan. The properties are discussed further by Bernardi and Springer in J. Biol. Chem, 237, 75-80 (1962); the title of the article is "Properties of highly purified fucan".
      Helpful?
  6. What is the molecular weight of Product F5631, Fucoidan from Fucus vesiculosus?
    1 answer
    1. The molecular weight of the F5631 is assayed on a lot-by-lot basis. The molecular weight will be reported on the certificate of analysis for each lot of product.
      Helpful?
  7. What is the purity of Product F5631, Fucoidan from Fucus vesiculosus?
    1 answer
    1. The F5631 is not tested for purity or to identify possible impurities. It is a crude fucoidan from Fucus vesiculosus.
      Helpful?
  8. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.