Fortfahren mit
V4015
Verbascosid
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
Acetosid, Kusaginin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 755,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H36O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
624.59
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
€ 755,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO)[C@H]2OC(=O)\C=C\c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(36)23(37)24(38)29(41-13)44-27-25(39)28(40-9-8-15-3-6-17(32)19(34)11-15)42-20(12-30)26(27)43-21(35)7-4-14-2-5-16(31)18(33)10-14/h2-7,10-11,13,20,22-34,36-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29-/m0/s1
InChI key
FBSKJMQYURKNSU-ZLSOWSIRSA-N
General description
Verbascoside, also known as acteoside, is a hydrophilic plant compound first isolated from mullein (Verbascum sinuatum L.).[1] The chemical structure of verbascoside comprises hydroxyphenylethyl and cinnamic acid moieties bound to a β-glucopyranose via a glycosidic bond.[1]
Application
Verbascoside has been used:
  • as a reference standard for high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis[2]
  • as a reference standard for detection of phenolic compounds in olive mill wastewater and pomace by high-performance liquid chromatography (HPLC)-diode-array detector (DAD)-qTOF system[3]
  • to test its anti-viral activity against respiratory syncytial virus (RSV) in HEP2 cells and A549 cells[4]
Biochem/physiol Actions
Phenylethanoidglykosid. Antioxidans und Antiproliferativum.
Verbascoside has anti-inflammatory and photoprotective properties.[5] It has shown neuroprotective effects on PC12 neuronal cells against neurotoxicity.[6] Verbascoside is proven to be a potent inhibitor of xanthine oxidase (XOD) in in vitro studies.[7]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
00820580PHL892891711455
Verbascosid primary reference standard
00820580
Verbascosid
Verbascosid phyproof® Reference Substance
PHL89289
Verbascosid
Verbascosid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1711455
Verbascosid
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Verbascosid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)