25114
Natriumcitrat tribasisch Hydrat
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Citronensäure Trinatriumsalz, Trinatriumcitrat Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.04% free alkali (as NaOH)
≤0.06% free acid (as C6H8O7)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤2 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES String
O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChIKey
PKIDNTKRVKSLDB-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?