Merck
S0360000
Selegiline -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
R-(−)-Deprenyl -hydrochlorid, (R)-(−)-N,α-Dimethyl-N-(2-propinyl)-phenethylamin -hydrochlorid, (R)-(−)-N-α-Dimethyl-N-2-propinyl-benzolethanamin -hydrochlorid, Selegilin -hydrochlorid
Größe auswählen
2 EA
€ 306,00
€ 306,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 306,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 306,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
selegiline
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl[H].C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
InChI
1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
InChIKey
IYETZZCWLLUHIJ-UTONKHPSSA-N
Angaben zum Gen
human ... MAOB(4129)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Selegiline hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Selektiver MAO-B Hemmer; Antiparkinsonmittel.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Dhaval R Kalaria et al.
International journal of pharmaceutics, 438(1-2), 202-208 (2012-09-08)
The objective was to investigate the anodal iontophoresis of the MAO-B inhibitors rasagiline (RAS) and selegiline (SEL) across porcine and human skin in vitro. Passive delivery of RAS and SEL from aqueous solution was minimal; however, increasing current density from
Jorge A Zavala et al.
Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia, 19(9), 1298-1299 (2012-06-23)
Pramipexole is a non-ergot dopamine agonist that is used frequently as a single therapy or in combination for the management of Parkinson's disease. Common side effects are daytime drowsiness, hypotension, hallucinations and compulsive behaviour. We describe a patient who developed
Srinivasan Thyagarajan et al.
Neuroimmunomodulation, 20(2), 72-78 (2012-12-05)
Aging in female rats is associated with cessation of reproductive cycles, development of mammary cancer, and increased incidence of autoimmune diseases. Previously, we demonstrated an age-related decline in sympathetic noradrenergic (NA) innervation in the spleen and lymph nodes of female
Hannah M Schmidt et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 11, CD003546-CD003546 (2012-11-16)
Psychotropic drugs are associated with sexual dysfunction. Symptoms may concern penile erection, lubrication, orgasm, libido, retrograde ejaculation, sexual arousal, or overall sexual satisfaction. These are major aspects of tolerability and can highly affect patients' compliance. To determine the effects of
Rameshwar Singh et al.
Indian journal of experimental biology, 50(2), 101-109 (2012-06-08)
L-deprenyl is considered to protect against age-related cognitive deficits by improving long-term learning/memory in the aged brain. The CA1 and CA3 hippocampal areas are the sites at which initial learning and memory processes occur. Chronic deprenyl treatment significantly augmented the