Fortfahren mit
P8013
Pargylin -hydrochlorid
synthetic, 98% (TLC), MAO-B inhibitor, powder or crystals
Synonym(e):
N-Methyl-N-(2-propinyl)benzylamin -hydrochlorid, N-Methyl-N-propargylbenzylamin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,10
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 388,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2N(CH3)CH2C≡CH·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.69
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-175-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3699487
Assay:
98% (TLC)
Form:
powder or crystals
€ 65,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pargylin -hydrochlorid,
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
98% (TLC)
form
powder or crystals
mp
160-163 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CN(CC#C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H
InChI key
BCXCABRDBBWWGY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Pargyline hydrochloride has been used:
  • as a histone demethylase inhibitor to treat monocytes to investigate whether various inhibitors affect training
  • to maximize uptake into dopaminergic neurons (DA) neurons in experimental rats,
  • to study its effect on discolouration of medullary tissues of sclerotia of S. sclerotiorum
Biochem/physiol Actions
Pargyline hydrochloride acts as a histone demethylase inhibitor. It has antihypertensive action.
Selektiver MAO-B-Inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0667B019M003
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
assay
98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: slightly soluble, alcohol: soluble, propylene glycol: soluble
solubility
H2O: >10 mg/mL
Gene Information
human ... MAOA(4128), MAOB(4129)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... MAOB(4129)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)