PHR2722
Isoproterenol-Hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
DL-Isoproterenol -hydrochlorid, 1-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol -hydrochlorid, N-Isopropyl-DL-noradrenalin -hydrochlorid, Isoprenalin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. I0599990
traceable to USP 1351005
API-Familie
isoproterenol
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 250 mg
mp (Schmelzpunkt)
165-175 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
InChIKey
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)