As mentioned on the product specification sheet, this chemical is soluble in 1 N HCl (50 mg/ml). Please note that this product may contain insoluble matter upon solubilizing. Please view the product specification sheet for the requested information: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/963/173/I6379-BULK________SIGMA____.pdf
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 54,50 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 88,70 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Form:
crystalline
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
crystalline
Quality Segment
color
white to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3/t11-/m0/s1
InChI key
JWZZKOKVBUJMES-NSHDSACASA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline | form crystalline | form crystalline | form crystalline |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| color white to yellow | color off-white to tan | color yellow | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What can be used to make a solution of (R)-(−)-Isoproterenol, Product I6379?